Läs mer
Brady™ LabelMark™ 5 Labeling Software and Labels
Descripción
Includes
Common barcode symbologies and the ability to import graphics.
- Line mode provides fixed spacing for quick and easy label design
- Wire-marking mode repeats legend down the length of the label for wire marking applications
- Command Multiplier repeats commands for tasks such as copying, insertion, or deletion
- Serialization feature allows simplified serializations with prefix and suffix or advanced complex serialization with custom strings
- Flip Flop allows user to transpose text on a label from right to left and top to bottom
- Easy to import data formats other than ASCII
- Windows™ XP™ or higher
- LabelMark Add-In applications support only 32 bit versions of Microsoft Office.
- 1 GHz processor
- 512MB of RAM
- 500MB of available hard drive space
- DVD-ROM drive
- Ultra Aggressive
- White Polyester
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | UL, RoHS 2002/95/EC |
| Beskrivning | TLS 2200/TLS PC Link Labels |
| Typ av lim | Rubber, Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Gloss |
| Formatera | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Labelmark™ V3 Bar Code Label |
| För användning med (applikation) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID |
| För användning med (utrustning) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?