Läs mer
Brady™ Etiketter för BMP ™21 Mobile Printer, ID PAL™ och LABPAL™ Skrivare
Produktkod. 15308982 Handla allt Brady Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek
15308982 Varje
15318982 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15308982 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 121015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.86 SEK
    466.65 SEK / Paket med 1
    Save 20.21 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För allmän identifiering, laboratorieidentifikation, panelidentifiering och skylt
  • Tillverkad av B-7425 polypropen- eller B-595-vinylfilm med tryckkänslig, permanent lim
  • Olika färger tillgängliga
Uppfyllande
Överensstämmer med RoHS-direktivet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Avsluta Matte
Formatera Märka
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, ™BMP 21 LAB etikettskrivare, BMP ™21-PLUS etikettskrivare
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 1 band / låda
Kvantitet 1 st
Storlek (metrisk) 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Längd (metrisk) 6.4 m
Bredd (engelska) 21 ft.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer M21-500-7425