Läs mer
Brady™ Etiketter för BMP ™21 Mobile Printer, ID PAL™ och LABPAL™ Skrivare
Produktkod. p-4384248
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize
15318982 Varje
15308982 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15318982 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 121016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För allmän identifiering, laboratorieidentifikation, panelidentifiering och skylt
  • Tillverkad av B-7425 polypropen eller B-595 vinylfilm med tryckkänslig, permanent lim
  • Olika färger tillgängliga
<
Uppfyllande
Överensstämmer med RoHS-direktivet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Avsluta Matte
Formatera Märka
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Skrivarens etikett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, ™BMP 21 LAB etikettskrivare, BMP ™21-PLUS etikettskrivare
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 1 Tape / Box
Kvantitet 1 st
Storlek (metrisk) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Längd (metrisk) 6.4 m
Bredd (engelska) 21 ft.
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Alternativt artikelnummer M21-750-7425