Läs mer
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels Produktkod.: 10192892
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Produktkod. 10192892
1 Roll, 1.27 cm, Surface Mount Label, 1 rulle
Kvantitet:
1 Roll
100/Roll
150/Pk.
175/Pk.
225/Pk.
450/Pk.
Höjd (metrisk):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12.70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66.67 mm
9.52 cm
Produkttyp:
Long Tail Label
Short Tail Label
Surface Mount Label
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10192892
Brand: Brady™ 060931
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels are made of self-laminating polyester (B-461), a clear film with a matte white printable zone ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
  • Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp Surface Mount Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial
För användning med (utrustning) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Roll
Temperaturområde (engelska) -320 to 250°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +121°C
Tjocklek (engelska) 0.0019 in.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (LxB) 30 x 0.5 in.
Längd (metrisk) 9.14 m
Bredd (engelska) 19 in.
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Produkttitel
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels >