Läs mer
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Kvantitet:
1 rulle
100/Rulle
150/förpackning
175/Förpackning
225/Förp.
450/förpackning
Höjd (metrisk):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Produkttyp:
Etikett för ytmontering
Kort svansetikett
Lång svansetikett
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White, Translucent |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Lång svansetikett |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Cryo vial, Laboratory identification, Tube, Vial |
| För användning med (utrustning) | LabXpert™ Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |