Läs mer
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels
Kvantitet:
1 Roll
100/Roll
150/Pk.
175/Pk.
225/Pk.
450/Pk.
Höjd (metrisk):
0.47 cm
0.95 cm
1.27 cm
12.70 mm
1.52 cm
2.54 cm
3.17 cm
66.67 mm
9.52 cm
Produkttyp:
Long Tail Label
Short Tail Label
Surface Mount Label
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes ribbon and label supply
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Surface Mount Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Bottles, Centrifuge tube, Conical tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, Tube, Vial |
| För användning med (utrustning) | iDXPERT™, LabXpert™ Printer |
| Etiketter per rad | 1 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ LABXPERT™ High-Performance Lab Polyester Labels >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering