Beskrivning
- Nylon cloth labels
- Matte finish
- Permanent acrylic adhesive
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL |
| Beskrivning | Powder Coated, Smooth, Textured/Rough |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Cartridge (Label) |
| Material | Nylon Cloth |
| Produkttyp | Printable Label |
| För användning med (applikation) | Bottles, Conical tube, General and industrial identification, General identification, inside-of-panel component marking, Laboratory identification, outside-of-panel markings, Panel identification, Petri dish, Tube |
| För användning med (utrustning) | iDXPERT™, LabXpert™ Printer |
| Visa mer |