Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Polyester Slide Labels
Produktkod. 10123092
Höjd (metrisk):
6.35 mm
Bredd (metrisk):
4.82 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10123092
Brand: Brady™ 060952
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these labels for laboratory and healthcare applications. Brady™ LABXPERT™ Polyester Slide Labels are for use with LABXPERT™ and IDXPERT™ printers.
  • Withstand temperatures from -80°C to +121°C (-112°F to +250°F)
  • Material offers permanent adhesion, outstanding chemical resistance, and write-on capabilities
  • Resist xylene, toluene, DMSO, and ethanol
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
    Beskrivning Surface Mount
    Typ av lim Acrylic, Permanent
    Färg Black, White
    Avsluta Matte
    Formatera Label
    Material Polyester
    Produkttyp Label
    För användning med (applikation) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label
    För användning med (utrustning) iDXPERT™, LabXpert™ Printer
    Etiketter per rad 1
    Kvantitet 200/Pk.
    Form Rectangle
    Temperaturområde (metriskt) -40°C to +160°C
    Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
    Bredd (engelska) 1.9 in.
    Bredd (metrisk) 4.82 cm
    Höjd (engelska) 0.25 in.
    Höjd (metrisk) 6.35 mm
    Höjd (metrisk) Utskrivbart område 6.35 mm