Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Polyester Slide Labels
Höjd (metrisk):
6.35 mm
Bredd (metrisk):
4.82 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Withstand temperatures from -80°C to +121°C (-112°F to +250°F)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC |
| Beskrivning | Surface Mount |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Label |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Label |
| För användning med (applikation) | Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates, Slide label |
| För användning med (utrustning) | iDXPERT™, LabXpert™ Printer |
| Visa mer |