Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Produktkod. 10061972
Färg:
Svart, Gul, Yellow
Svart, Orange, Orange
Svart, Röd, Red
Höjd (engelska):
0,3 tum
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10061972
Brand: Brady™ 060924
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Excellent cold-weather performance
  • Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
  • For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
  • Moisture resistance
  • Smooth surface with matte finish
  • Compatible with LABXPERT printer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL, RoHS 2002/95/EC
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Svart, Orange, Orange
Avsluta Matte
Material Nylon Cloth
För användning med (applikation) General and industrial identification, Laboratory identification, Vial, Vial top
Etiketter per rad 1
Kvantitet 300/Pk.
Form Round
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +90°C
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Bredd (engelska) 0.3 in.
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.2 cm
Diameter (metrisk) 12.70 mm