Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Printer Freezerbondz Labels
Färg:
Svart, Gul, Yellow
Svart, Orange, Orange
Svart, Röd, Red
Höjd (engelska):
0,3 tum
0,5 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Made of Freezerbondz polyester or nylon cloth
- Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
- Ideal for autoclave, freezer, hot water baths (100°C), liquid nitrogen
- For use with centrifuge tube, cryo vial, eppendorf tube, laboratory identification
- Moisture resistance
- Smooth surface with matte finish
- Compatible with LABXPERT printer
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | UL, RoHS 2002/95/EC |
| Beskrivning | Surface Mount |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Färg | Svart, Orange, Orange |
| Avsluta | Matte |
| Material | Nylon Cloth |
| För användning med (applikation) | General and industrial identification, Laboratory identification, Vial, Vial top |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 225/Pk. |
| Form | Round |
| Show More |