Läs mer
Brady™ LABXPERT™ Printer Labels
Produktkod. 10153042
Kvantitet:
150/förpackning
175/Förpackning
Höjd (metrisk):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Material:
Freezerbondz I Polyester
Självlaminerande polyester
Bredd (engelska):
1,5 tum
2,62 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 10153042
Brand: Brady™ 060905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specialty laboratory labels designed for use with these specific label printers
  • Printable, self-laminating high-performance laboratory identification for LABXPERT printer.
  • Polyester label withstands temps -196° to +121°C
Ultrathin construction prevents jamming in racks & centrifuge
Specifikationer
Beskrivning Surface Mount
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Cartridge (Label)
Material Freezerbondz I Polyester
Produkttyp Laboratory Label
För användning med (applikation) Conical tube, laboratory identification, tube
För användning med (utrustning) LabXpert™ Printer
Kvantitet 175/Förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -320.8 to 249.8°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +121°C
Tjocklek (metrisk) 0.053 mm
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (engelska) 2.2 in.
Höjd (metrisk) 5,58 cm