Läs mer
Brady™ Minikabellåsning med 8 fot. Nylon Kabel
Produktkod. 11711875 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11711875 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11711875 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 051442
I lager
Minikabellåsning med 8 fot. Nylon Kabeln är perfekt för användning på frånkopplingsbrytare och små grindventiler.
  • Mini Cable Lockouts är extremt kompakta och bärbara, kabel förvaras internt
  • Självuppdragande mekanism med tryckknapp dras in automatiskt för att fästa kabeln tätt och lämnar inget slack
  • Enheten levereras komplett med en icke-ledande nylonkabelfäste
  • Överlägsna kemiska, korrosions- och temperaturbeständiga egenskaper
Specifikationer
Produkttyp Minikabellåsningsenhet
Färg Rött
Material Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Djup (engelska) 1,75 tum
Djup (metriskt) 4.44 cm
Diameter (engelska) 4 tum
Diameter (metrisk) 10 cm
För användning med (applikation) För att spärra flera frånkopplingar, ventiler, med en spärranordning
För användning med (utrustning) Koppla bort strömbrytare
Kvantitet 1 st
Temperaturområde (engelska) −20° till +120 °F
Temperaturområde (metriskt) 0° till 250 °C