Läs mer
Brady™ Inget hållåsning för brytare
Produktkod. 15663507 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15663507 6/förp. Paket med 6
1 options
Produktkod. 15663507 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 SEK
    917.66 SEK / Paket med 6
    Save 77.34 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 06-11-2026
Spärrar de flesta enpoliga brytare
  • Installeras snabbt
  • Accepterar lås med en bygeldiameter på upp till 9/32 tum. (0,8 cm)
  • Passar även switchtungor enligt följande: 277V, 21/32Wx 15/32 tum dia. (1.7x 1,2 cm) och 480/660V, 1 5/8Wx 9/16 tum dia. (4.1x 1,4 cm)
Beställningsinfo
Finns i förpackningar om sex.
Specifikationer
Produkttyp Enpolig Breaker Lockout
Färg Rött
Material Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Diameter (engelska) 0,47 tum.
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) 1.2 cm
Diameter (metrisk) bygel 0.71 cm
För användning med (utrustning) 277V Clamp-On Breaker Lockouts
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Inkluderar Klossar
Lockout typ Klämma fast
Antal hänglås 1
Antal polacker Enkel
Kvantitet 6/förp.
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 1.9 cm