Läs mer
Brady™ Polyesteretikettkassetter för BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare
Polyesteretikettkassetter för användning med BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare.
Brand:  Brady™ 110900
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11593864
  • 428.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • För slät yta inomhusmärkning
  • Tillverkad av vitt eller klart självlaminerande polyestermaterial
  • Blank finish och permanent akryllim
  • Kompatibel med Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21 LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
  • M21-250-423, M21-250-430 och M21-250-430-WT-CL är endast kompatibla med skrivaren BMP ™21-PLUS
Användningsområden:
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttag/uttags-ID, patchpanel, patchpanel - ID-port, skylt, märkskyltar, datakomutrustning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Specifikationer
Specifikationer
UL, CSA
Permanent
Glans
Polyester
Etikettkassett
Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare
-70 °C till +100 °C
21 x 0.5 x 21 ft. (6.4 m x 12.7 x 6.4 cm)
6.4 m
12,70 mm
M21-500-430
Ytmontering
Klart
Patron, etikett
Termisk överföring
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttags- eller kontakt-ID, patchpanel-ID-port, plåt, betygsskyltar, ledning- och kabelmarkering
1 rulle
0.076 mm
21 ft.
0,5 tum
6.4 cm