Läs mer
Brady™ Polyesteretikettkassetter för BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare
Polyesteretikettkassetter för användning med BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare.
Brand: Brady™ 110898
Beskrivning
- För slät yta inomhusmärkning
- Tillverkad av vitt eller klart självlaminerande polyestermaterial
- Blank finish och permanent akryllim
- Kompatibel med Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21 LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
- M21-250-423, M21-250-430 och M21-250-430-WT-CL är endast kompatibla med skrivaren BMP ™21-PLUS
Användningsområden:
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttag/uttags-ID, patchpanel, patchpanel - ID-port, skylt, märkskyltar, datakomutrustning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Specifikationer
| AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL | |
| Permanent | |
| Glans | |
| Polyester | |
| Etikettkassett | |
| Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare | |
| 21 x 0.75 x 21 ft. (6.4 m x 19.05 x 6.4 cm) | |
| 6.4 m | |
| 19,05 mm | |
| M21-750-423 |
| Ytmontering | |
| Vitt | |
| Patron, etikett | |
| Termisk överföring | |
| Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, generellt ID, allmän ID, skylt, betygsskyltar | |
| 1 rulle | |
| 21 ft. | |
| 0,75 tum | |
| 6.4 cm |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.