Läs mer
Brady™ Polyesteretikettkassetter för BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare
Polyesteretikettkassetter för användning med BMP 21-™PLUS och BMP 21-™LAB skrivare.
Brand:  Brady™ 139748
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17821505
  • 381.00 SEK / Paket med 1
I lager
Beskrivning
  • För slät yta inomhusmärkning
  • Tillverkad av vitt eller klart självlaminerande polyestermaterial
  • Blank finish och permanent akryllim
  • Kompatibel med Brady M210 etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 etikettskrivare, BMP21 LAB etikettskrivare, BMP21 etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare, IDPAL handhållen etikettmaskin, LABPAL handhållen etikettmaskin
  • M21-250-423, M21-250-430 och M21-250-430-WT-CL är endast kompatibla med skrivaren BMP ™21-PLUS
Användningsområden:
Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, allmänt ID, allmänt ID, plats-ID, uttag/uttags-ID, patchpanel, patchpanel - ID-port, skylt, märkskyltar, datakomutrustning
Uppfyllande
RoHS-kompatibel, UL-godkänd, CSA-godkänd, AGA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Specifikationer
Specifikationer
Klart
Polyester (B-430)
Etikettkassett
21 ft.
0,38 tum.
M21-375-430-WT-CL
Patron, etikett
Termisk överföring
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handhållen Etikettmaskin, LABPAL Handhållen Etikettmaskin
6.4 m
9,53 mm