Läs mer
Brady™ Ribbons for HandiMark™ Portable Label Maker
Beskrivning
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- Tough, smear-proof ribbon produces long-lasting printed text that can withstand years in industrial areas and outdoor conditions
- R10000 series ribbons are based on a resin formulation that offers a high performance image with strong solvent and scratch resistance
- For use with the HandiMark™ Portable Label Maker
Beställningsinfo
Dimensions (W x L): 2 in. x 100 ft. (5.08cm x 30.5m).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ribbon Cartridge |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | HandiMark bärbar etikettskrivare |
| Material | Vinyl |
| Längd (engelska) | 75 ft. |
| Bredd (engelska) | 2 in. |
| Längd (metrisk) | 23 m |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Beskrivning | 3 Color |
| Visa mer |