Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyesterlaboratorieetiketter
Beskrivning
- Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
- Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
- Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt, Klart |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Laboratorieetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas |
| För användning med (utrustning) | BBP ™33 |
| Visa mer |