Läs mer
Brady™ Självlaminerande polyesterlaboratorieetiketter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4569866
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,6 tum
2,6 tum
Höjd (engelska):
1 tum
1,6 tum.
2,1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13553330
Brand: Brady™ 143013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande polyesterlaboratorieetiketter (B-461) är en klar film med en mattvit utskrivbar zon idealisk för kablar, laboratorie-ID eller allmän märkning där grafik behöver skyddas.
  • Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
  • Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
  • Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Beskrivning Självlaminerande polyesteretiketter för BBP33-skrivaren
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt, Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polyester
Produkttyp Laboratorieetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation som flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas
För användning med (utrustning) BBP ™33 Etikettskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Etiketter per rad 2
Kvantitet 1500/Pk.
Form Rectangle
Programvarutyp LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelska) -321°F to 230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 73.03 mm
Mått (LxB) 1 x 2,625 tum.
Längd (engelska) 1 in.
Bredd (engelska) 2,6 tum
Bredd (metrisk) 66.68 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer B33-276-461