Beskrivning
- Synlig golvmarkering förbättrar säkerheten och organisationen i nästan alla industriella miljöer
- Högblank yta glänser som ny färg och tål gaffeltrucktrafik utan att slita eller lyfta
- Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och identifiera utrustning och utgångsvägar
- Kan enkelt appliceras av en person som arbetar ensam
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternativt artikelnummer | TS-50.80X127.00-514-ARO-BK-100 |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Typ av lim | Permanent gummi |
| Beskrivning | ToughStripe stansade former (L 's, T 's,+' s, fotspår och mer) |
| Monteringstyp | Self-adhesive |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att markera gångar, gångar och förvaringsplatser och peka ut viktig säkerhetsutrustning och utgångsvägar |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Höjd (metrisk) | 127 mm |
| Visa mer |