missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Signs: Emergency Stairs
Beskrivning
- ToughStripe™ Floor Signs communicate important safety and warning messages to your employees in areas with foot traffic
- Durable ToughStripe™ Anti-Skid Polyester (B-534) includes a rigid, clear overlaminate and is selectively covered by anti-skid tread
- Highly visible, glossy material resists harsh chemicals and is easy to apply and remove
- Floor signs alert workers of potential hazards, direct traffic, and enforce protective equipment requirements.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22, ASTM ANSI F1679 |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ av lim | Rubber-based |
| Beskrivning | ToughStripe - Pre-printed Floor Signs |
| Diameter (engelska) | 17 in. |
| Diameter (metrisk) | 431.80 mm |
| För användning med (applikation) | To alert workers of potential dangers |
| Max. Temperatur (engelska) | 130°F |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?