Läs mer
Brady™ Tecken: Håll gångarna fria
Produktkod. 11716365 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått på vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11716365 Blått på vitt Varje
1 options
Produktkod. 11716365 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1044.00 SEK / Paket med 1
    Save 136.00 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
HÅLL GÅNGAR RENSA ToughStripe™ Golvskyltar har ett mycket synligt, glansigt utseende för att kommunicera viktiga säkerhetsmeddelanden och halkskydd för att förhindra halka, snubblar och fall.
  • ToughStripe™ Golvskyltar kommunicerar viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till dina anställda i områden med gångtrafik
  • Hållbar ToughStripe™ Antisladd polyester (B-534) inkluderar ett styvt, genomskinligt överlaminat och är selektivt täckt av anti-sladd slitbana
  • Mycket synligt, glansigt material står emot starka kemikalier och är lätt att applicera och ta bort
  • Golvskyltar varnar arbetarna för potentiella faror, dirigerar trafiken och upprätthåller kraven på skyddsutrustning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Alternativt artikelnummer B534FS 17 tum. DIA BK,BL/WT HÅLL GÅNGAR RENSA
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Gummibaserad
Beskrivning ToughStripe - Förtryckta golvskyltar
Diameter (engelska) 17 tum
Diameter (metrisk) 431.80 mm
För användning med (applikation) Används för att markera gångar, gångar, lagringsplatser, peka ut säkerhetsutrustning och utgångar och upprätthålla krav på skyddsutrustning
Max. Temperatur (engelska) 129,9 °F
Min. Temperatur (engelska) -0,4 °F
Tjocklek 0,01 tum.
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Temperaturområde (engelska) -0,4 °F till 129,9° F
Språk Engelska
Visad text Håll gångarna fria
Produkttyp Golvsäkerhetsskylt
Färg Blått på vitt