Läs mer
Brady™ Tecken: Stopp
Produktkod. 11746365 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11746365 Polyester Varje
1 options
Produktkod. 11746365 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 104511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1044.00 SEK / Paket med 1
    Save 136.00 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
STOPP ToughStripe™ Golvskyltar har ett mycket synligt, glansigt utseende för att kommunicera viktiga säkerhetsmeddelanden och halkskydd för att förhindra halka, snubblar och fall.
  • ToughStripe™ Golvskyltar kommunicerar viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till dina anställda i områden med gångtrafik
  • Hållbar ToughStripe™ Antisladd polyester (B-534) inkluderar ett styvt, genomskinligt överlaminat och är selektivt täckt av anti-sladd slitbana
  • Mycket synligt, glansigt material står emot starka kemikalier och är lätt att applicera och ta bort
  • Golvskyltar varnar arbetarna för potentiella faror, dirigerar trafiken och upprätthåller kraven på skyddsutrustning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternativt artikelnummer B534FS 17 tum. DIA RÖD,BLK/VIT STOPP M/SYMBOL
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Gummibaserad
Beskrivning ToughStripe - Förtryckta golvskyltar
Diameter (engelska) 17 tum
Diameter (metrisk) 431.80 mm
För användning med (applikation) För att kommunicera viktiga säkerhets- och varningsmeddelanden till anställda
Max. Temperatur (engelska) 130 °F
Min. Temperatur (engelska) 0 °F
Tjocklek 0,01 tum.
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till 54 °C
Form Rund
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 130° F
Språk Engelska
Visad text Stopp
Produkttyp Golv märkning tecken
Färg Svart på vitt