Läs mer
Brady™ Enpolig brytarlåsning
Produktkod. p-149382
Produkttyp:
Överdimensionerad Breaker Lockout
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11741346
Brand: Brady™ 065321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Oversize modell för bredare, tjockare brytare
  • Enpoliga strömbrytare låser ut de flesta tillverkares 227V enpoliga brytare (låser inte ut Federal Pacific-brytare)
  • Installeras snabbt —och snäpps enkelt på brytaren
Lockout i vanlig storlek: Accepterar låsbyglar upp till 0,28 tum. (0,8 cm) i
diameter Oversize Lockout: Passar brytare upp till 0,88 dia.x 2,5 tum (2,2x 6,4 cm) och accepterar låsbyglar upp till 0,28 tum. (0,8 cm) i diameter
Specifikationer
Produkttyp Överdimensionerad Breaker Lockout
Alternativt artikelnummer ÖVERSTORLEK BREAKER LOCKOUT PK6
Färg Rött
Material Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) bygel 0.71 cm
Mått (D x B x H) 3,8 x 3,75 x 2,5 tum.
För användning med (utrustning) Brytare till 2,25 tum. B x 0,875 tum tjock, 480/600V omkopplare
Höjd (engelska) 0,875 tum
Höjd (metrisk) 2.2 cm
Lockout typ Klämma fast
Antal hänglås 1
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 95.25 mm