Läs mer
Brady™ StainerBondz Labels PROMO
Produktkod. 10309524 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
19,05 x 22,86 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10309524 19,05 x 22,86 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 10309524 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 108241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LIMITED TIME ONLY: Get three Brady™ label rolls for the price of two. StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory IDs that require superior chemical resistance.
  • B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers
  • B-481 performs well in the commonly used H&E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • Service temperature of -112 to 266°F (-80 to 130°C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2005/618/EC MCV
Beskrivning Thermal Transfer Printable Labels
Typ av lim Acrylic
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyester
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) General identification, Slide label ID
Etiketter per rad 1
Kvantitet 3/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112 to 266°F
Temperaturområde (metriskt) -80 to 130°C
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 22.23 mm
Mått (L x B) 19,05 x 22,86 mm
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0.7 in.
Höjd (metrisk) 17 mm