Läs mer
Brady™ Etiketter för termiska överföringsflaskor
Produktkod. 11819644
Change view
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
Höjd (engelska):
0,25 tum
0,5 tum
1 tum
3,75 tum
Material:
Polyester
Självlaminerande vinyl
Vinyl
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Material unitSize
11819644 1 tum 3,75 tum Vinyl 1 rulle
11824684 2 tum 1 tum Självlaminerande vinyl 1 rulle
11859514 1 tum 0,25 tum Polyester 1 rulle
11824744 1 tum 0,5 tum Självlaminerande vinyl 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11819644 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030113
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i självlaminerande vinyl eller manipulationsbeständigt material som är idealiskt för identifiering av ledningar och kabel.
  • Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim (B-351) är idealisk för applikationer som kräver motståndskraft mot produktmanipulation, var försiktig när du tar bort från liner eftersom materialet är ömtåligt.
  • Pappersetiketter (B-402) har ett permanent akryllim, idealiskt för etikettapplikationer som kräver ett billigt etikettmaterial.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format (B-427) med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL/B-427, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt, Genomskinligt
Visa Leverans
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kommunikationskablar, laboratorieidentifiering, panelidentifiering, röst-/dataidentifiering, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 27.31 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Modell THT-10-427-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 95.25 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 3,75 tum H x 1 tum W
Storlek (metrisk) panel 95.25 mm H x 25.40 mm W
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 101.6 mm
Mått (L x B) 3,75 x 1 tum
Längd (engelska) 3,75 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 3,75 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) 95.25 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Alternativt artikelnummer THT-10-427-3