Läs mer
Brady™ Etiketter för termiska överföringsflaskor
Produktkod. 11824744
Change view
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
Höjd (engelska):
0,25 tum
0,5 tum
1 tum
3,75 tum
Material:
Polyester
Självlaminerande vinyl
Vinyl
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Material unitSize
11824744 1 tum 0,5 tum Självlaminerande vinyl 1 rulle
11819644 1 tum 3,75 tum Vinyl 1 rulle
11824684 2 tum 1 tum Självlaminerande vinyl 1 rulle
11859514 1 tum 0,25 tum Polyester 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11824744 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Etiketter för termoöverföringsflaskor finns i självlaminerande vinyl eller manipuleringsbeständigt material som är idealiskt för identifiering av ledningar och kablar.
  • Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim (B-351) är idealisk för applikationer som kräver motståndskraft mot produktmanipulation, var försiktig när du tar bort från liner eftersom materialet är ömtåligt.
  • Pappersetiketter (B-402) har ett permanent akryllim, idealiskt för etikettapplikationer som kräver ett billigt etikettmaterial.
  • Tillhandahålls i ett självlaminerat format (B-427) med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS, 2005/618/EC MCV, 2002/95/EC
Beskrivning Ytmontering
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Flaskor, sabotageindikering
För användning med (utrustning) BBP™ 81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers
Horisontell upprepning (metrisk) 27.31 mm
Etiketter per rad 3
Kvantitet 10,000/Pk.
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0028 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.066 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 0,5 tum H x 1 tum W
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Alternativt artikelnummer THT-5-7351-10