Läs mer
Brady™ Etiketter för termiska överföringsflaskor
Beskrivning
- Högpresterande vit matt vinyl med permanent lim (B-351) är idealisk för applikationer som kräver motståndskraft mot produktmanipulation, var försiktig när du tar bort från liner eftersom materialet är ömtåligt.
- Pappersetiketter (B-402) har ett permanent akryllim, idealiskt för etikettapplikationer som kräver ett billigt etikettmaterial.
- Tillhandahålls i ett självlaminerat format (B-427) med en vit utskrivbar zon och genomskinlig överlamineringsyta för att skydda text, permanent akryllim har enastående vatten- och oljebeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL |
| Beskrivning | Ytmontering |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Visa | Consignment |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |