Läs mer
Brady™ Termisk överföringscentrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Produktkod. 11502935
Bredd (engelska):
0,3 tum.
1,8 tum
Höjd (engelska):
0,5 tum
1,8 tum
Höjd (metrisk):
12,7 mm
45,72 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11502935
Brand: Brady™ 062354
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk överföringscentrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter är gjorda av självlaminerande polyester (B-461), en klar film med en mattvit utskrivbar zon som är idealisk för kablar, laboratorie-ID eller allmän märkning där grafik behöver skyddas.
  • Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
  • Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
  • Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS, Pass 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt, Genomskinligt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, laboratorieidentifikation, PCR-rör
För användning med (utrustning) Etikettskrivare ™BBP 81, BRADY 1244-serien, BRADY 1344-serien, BRADY 2461/3481/6441-serien, BRADY IP-serien, BRADY MVP Plus-serien, BRADY X Plus II-serien, TAGUS™ Termisk överföringsskrivare, värmeöverföringsskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-122-461-3
Antal per förpackning 3000 Labels/ Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 45.72 mm (W) x 12.70 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 0.5 in H x 1.8 in W
Storlek (metrisk) panel 12.70 mm H x 45.72 mm W
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (LxB) 0,5 tum H x 1,8 tum W
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 1,8 tum
Bredd (metrisk) 45.72 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12,7 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer THT-122-461-3