Läs mer
Brady™ Termisk överföringscentrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Beskrivning
- Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
- Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
- Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS, Pass 2002/95/EC |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt, Genomskinligt |
| Visa | Consignment |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Visa mer |