Läs mer
Brady™ Termisk överföringscentrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Produktkod. p-192244
Bredd (engelska):
0,3 tum.
1,8 tum
Höjd (engelska):
0,5 tum
1,8 tum
Höjd (metrisk):
12,7 mm
45,72 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11804714
Brand: Brady™ 062355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk överföringscentrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter är gjorda av självlaminerande polyester (B-461), en klar film med en mattvit utskrivbar zon som är idealisk för kablar, laboratorie-ID eller allmän märkning där grafik behöver skyddas.
  • Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
  • Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
  • Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS, Pass 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt, Genomskinligt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, laboratorieidentifikation, PCR-rör
För användning med (utrustning) BBP ™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus T300, termotransferskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-123-461-3
Antal per förpackning 3000 Labels/ Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rektangel
Storlek 45.72 mm (W) x 9.53 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 0.375 in H x 1.8 in W
Storlek (metrisk) panel 9.53 mm H x 45.72 mm W
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196° C till 110° C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.70 mm
Mått (LxB) 1,8 tum H x 0,375 tum. W
Längd (engelska) 1.8 in.
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Höjd (engelska) 1,8 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.375 in.
Höjd (metrisk) 45,72 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Alternativt artikelnummer THT-123-461-3