Läs mer
Brady™ Termisk överföring koniska flasketiketter
Produktkod. p-192254
Bredd (engelska):
1 tum
3,5 tum
Höjd (engelska):
1,5 tum
5,25 tum.
Kvantitet:
2000/förpackning
3000/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11831012
Brand: Brady™ 062366
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal Transfer Conical Vial Etiketter är gjorda av självlaminerande polyester (B-461), en klar film med en mattvit utskrivbar zon idealisk för kablar, laboratorie-ID eller allmän märkning där grafik behöver skyddas.
  • Självlaminerande polyester har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
  • Bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC
  • Drifttemperatur på -320 till 230° F (-196 till 110° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS, Pass 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt, Genomskinligt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Flaskor, koniskt rör, djupbrunnsplatta, laboratorieidentifiering, petriskål, rör, flaska
För användning med (utrustning) BBP ™81 Etikettskrivare; BRADY IP™ Serie etikettskrivare; BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Modell THT-134-461-3
Antal per förpackning 3000 Labels/ Roll
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rektangel
Storlek 88.90 mm (W) x 38.10 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 1.5 in H x 3.5 in W
Storlek (metrisk) panel 38.10 mm H x 88.90 mm W
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 41.28 mm
Mått (LxB) 1,5 tum H x 3,5 tum W
Längd (engelska) 1.5 in.
Bredd (engelska) 3,5 tum
Bredd (metrisk) 88.9 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 38.10 mm
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1.5 in.
Höjd (metrisk) 38.10 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 31.75 mm
Alternativt artikelnummer THT-134-461-3