Läs mer
Brady™ Termisk överföringsetiketter för allmänna ändamål
Bredd (engelska):
1,5 tum
2 tum
Höjd (engelska):
0,75 tum
1 tum
Höjd (metrisk):
25.4 mm
38.10 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring.
- Rekommenderas för inomhusbruk.
- RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002/95/EC; UL godkänd; CSA accepteras.
- Drifttemperatur på -40 °F till +193 °F (-40 C °till +90 °C).
- Etiketterna är utformade för att passa 1,8 mL till 10 mL provrör.
- Ett band krävs för att skriva ut detta material.
- Använd artikelnummer IP-R4306 för BradyPrinter i5100 eller BRADY IP™ Serie etikettskrivare; använd R4306 för en annan skrivare.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Part 815, RoHS, Pass 2002/95/EC |
| Beskrivning | Ytmontering |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Nylon Trasa |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |