Läs mer
Brady™ Thermal Transfer Utskrivbart Etikettband
Produktkod. 17831495 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17831495 Svart
1 options
Produktkod. 17831495 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 112647
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Thermal Transfer Printable Label Ribbon används med Brady Termisk överföring utskrivbara etiketter.
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R4300-seriens band ger stark miljöbeständighet mot utsmettning och kemikalier när de trycks på lämpligt Brady™ etikettmaterial
  • Rekommenderas för utskrift på papper och filmer som har en matt eller grov yta, såsom B-427 Self-Laminating Vinyl och B-499 Nylon Tyg från Brady™
  • Kombinera Brady märk material med deras rekommenderade bandserie för överlägsen legendprestanda
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Svart
För användning med (utrustning) BBP12 Etikettskrivare, BBP11 Etikettskrivare
Bredd (engelska) 1,65 tum
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 cm
Mått (L x B) 80,6 yd. x 4 tum. (73,7 mx 10,16 cm)
Sterilitet Icke-steril
Formatera Märka
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer R4313