Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter
Produktkod. 13089292
Storlek:
0,25 x 2 tum. (L x B)
0,375 x 1 tum. (L x B)
0,375 x 1 x 0,375 tum. (L x B x dia.)
0,5 tum (dia.)
0,5 x 0,9 tum. (L x B)
0,75 x 1,5 tum. (L x B)
2 x 1 tum. (L x B)
Kvantitet:
1500-pack
3000-pack
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 13089292
Brand: Brady™ 116382
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter med hög vidhäftning för användning i autoklav, frys eller flytande kväve.
  • Vita, matta etiketter som lämpar sig för användning i laboratorieidentifikationer och märkning av flaskor.
  • Låg profil.
  • Rekommenderas för användning med Brady termotransfer skrivarband serie 4900.
  • Kompatibel med färg Brady serie 6200, 6000, 4300 och 4500.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Beskrivning Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För trådmärkning och allmänna märkningstillämpningar
För användning med (utrustning) BBP ™11 Thermal Transfer Printer
Inkluderar Rull med 1500 etiketter
Etiketter per rad 1
Livslängd 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Kvantitet 1500-pack
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek 0,25 x 2 tum. (L x B)
Storlek (engelska) 2 x 0,25 tum.
Storlek (metrisk) 5.1 x 0.64 cm
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 8.89 mm
Mått (LxB) 50.80 mm (W) x 6.35 mm (H)
Längd (engelska) 0.25 in.
Bredd (engelska) 0,25 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Bredd (engelska) tejp 2 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.88 mm
Höjd (engelska) 0,25 tum
Höjd (metrisk) 6.35 mm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer THT-151-499-1.5-SC