Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter
Produktkod. 30041427 Handla allt Brady Produkter
Change view
Storlek:
0,25 x 2 tum. (L x B)
0,375 x 1 tum. (L x B)
0,375 x 1 x 0,375 tum. (L x B x dia.)
0,5 tum (dia.)
0,5 x 0,9 tum. (L x B)
0,75 x 1,5 tum. (L x B)
2 x 1 tum. (L x B)
Kvantitet:
1500-pack
3000-pack
Förpackningsstorlek:
1 rulle
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Kvantitet Förpackningsstorlek
30041427 0,5 tum (dia.) 1500-pack -
10180213 0,375 x 1 x 0,375 tum. (L x B x dia.) 3000-pack 1 rulle
12869835 0,5 x 0,9 tum. (L x B) 1500-pack 1 rulle
15132243 2 x 1 tum. (L x B) 1500-pack 1 rulle
12624585 0,75 x 1,5 tum. (L x B) 1500-pack 1 rulle
15482143 0,375 x 1 tum. (L x B) 1500-pack 1 rulle
13089292 0,25 x 2 tum. (L x B) 1500-pack 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30041427 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 116384
Beräknad leverans: 07-01-2027
Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter med hög vidhäftning för användning i autoklav, frys eller flytande kväve.
  • Vita, matta etiketter som lämpar sig för användning i laboratorieidentifikationer och märkning av flaskor.
  • Låg profil.
  • Rekommenderas för användning med Brady termotransfer skrivarband serie 4900.
  • Kompatibel med färg Brady serie 6200, 6000, 4300 och 4500.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815
Beskrivning Thermal Transfer Printer Etiketter
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För trådmärkning och allmänna märkningstillämpningar
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Inkluderar Rull med 1500 etiketter
Etiketter per rad 3
Livslängd 2 år
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Kvantitet 1500-pack
Form Rund
Storlek 0,5 tum (dia.)
Storlek (engelska) 0,5 tum dia.
Storlek (metrisk) 1,3 cm dia.
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Draghållfasthet 80 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.166 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (L x B) 12,70 mm (dia)
Längd (engelska) 0,5 tum
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 48.26 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer THT-144-499-1.5-SC