Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbar Nylon Tygetiketter
Beskrivning
- Vita, matta etiketter som lämpar sig för användning i laboratorieidentifikationer och märkning av flaskor.
- Låg profil.
- Rekommenderas för användning med Brady termotransfer skrivarband serie 4900.
- Kompatibel med färg Brady serie 6200, 6000, 4300 och 4500.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815 |
| Beskrivning | Thermal Transfer Printer Etiketter |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Nylon Trasa |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |