Läs mer
Brady™ Termoöverföring Utskrivbara vinyltygetiketter
Produktkod. 15344770
Change view
Mått (L x B):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tum)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 tum)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 tum)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 tum)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tum)
För användning med (utrustning):
BBP ™11 Thermal Transfer Printer
BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core-skrivare
Brady IP-serien etikettskrivare
BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare
Etikettskrivare ™BBP 11
Flera skrivarmodeller
Kvantitet:
10 000/förpackning
1500/förpackning
3000/förpackning
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
15344770 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tum) Brady IP-serien etikettskrivare 3000/förpackning 1 rulle
11562985 2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 tum) Brady IP-serien etikettskrivare 10 000/förpackning 1 rulle
30041437 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 tum) Etikettskrivare ™BBP 11 3000/förpackning -
30041468 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tum) Etikettskrivare ™BBP 11 3000/förpackning -
13069302 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 tum) Flera skrivarmodeller 3000/förpackning 1 rulle
30041404 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 tum) BBP ™11 Thermal Transfer Printer 1500/förpackning -
15287206 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 tum) BradyPrinter i7100 industriell etikettskrivare 3000/förpackning 1 rulle
13079302 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 tum) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm Core-skrivare 3000/förpackning 1 rulle
15379360 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tum) BBP11, BBP12, THT-skrivare, 25 mm kärna 1500/förpackning 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 15344770 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 116413
Add to basket
Add to basket
Flytbara vinyltygetiketter för streckkodning och allmän identifiering, samt återidentifierande vävnadskassetter
  • Finns i flera storlekar
  • Halvblank finish
Specifications
Certifikat och efterlevnad UL, RoHS 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Omplacerbart gummi
Färg Vitt
Avsluta Halvblank
Formatera Märka
Material Vinylduk
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) För streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, allmänt ID, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Brady IP-serien etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Livslängd 2 år
Kvantitet 3000/förpackning
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 till 175 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Draghållfasthet 55 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (L x B) 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 tum)
Längd (engelska) 2 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 50.80 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.88 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.08 cm
Alternativt artikelnummer THT-17-498-3