Description
- Finns i flera storlekar
- Halvblank finish
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | UL, RoHS 2002/95/EC |
| Typ av lim | Flyttbar |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Halvblank |
| Formatera | Märka |
| Material | Vinylduk |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För laboratorieidentifikation, vävnadskassett |
| För användning med (utrustning) | BBP11, BBP12, THT 25 mm kärnskrivare |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?