Läs mer
Brady™ Etiketter för termisk överföring
Produktkod. 10687313
Bredd (engelska):
0,75 tum
0,9 tum.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 10687313
Brand: Brady™ 062373
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal Transfer Slide Labels är gjorda av högpresterande polyester (B-488) som tål många lösningsmedel och varierande temperaturer när de appliceras på olika ytor inklusive rostfritt stål och polypropen.
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Idealisk för allmän märkning och streckkodsmärkning på plana, släta ytor
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Drifttemperatur på -40 till 320° F (-40 till 160° C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad AGA, CSA, UL
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodning, komponent-ID, utrustnings-ID, ID för allmänt bruk, laboratorie-ID, märkskyltar, skjutetikett, genomgående hål-topp
För användning med (utrustning) Etikettskrivare ™BBP 81, BRADY 1244-serien, BRADY 1344-serien, BRADY 2461/3481/6441-serien, BRADY IP-serien, BRADY MVP Plus-serien, BRADY X Plus II-serien, TAGUS™ Termisk överföringsskrivare, värmeöverföringsskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 25.40 mm
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) 120 °C
Modell THT-141-488-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Fyrkantig
Storlek 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Storlek (engelska) Panel 0.9 in H x 0.9 in W
Storlek (metrisk) panel 22.86 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelska) 248 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 0,0036 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 25.40 mm
Mått (LxB) 0,9 tum. H x 0,9 tum W
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Höjd (metrisk) 22.86 mm
Alternativt artikelnummer THT-141-488-3