Läs mer
Brady™ Etiketter för termisk överföring
Bredd (engelska):
0,75 tum
0,9 tum.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
- Idealisk för allmän märkning och streckkodsmärkning på plana, släta ytor
- RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
- Drifttemperatur på -40 till 320° F (-40 till 160° C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | AGA, CSA, UL |
| Beskrivning | Termisk överföring utskrivbara etiketter |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |