Läs mer
Brady™ Termisk överföring utskrivbara etiketter
Produktkod. 11532935
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg unitSize
11532935 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 11532935 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062358
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoöverföringsrör och toppetikettset för flaskor är Nylon Tyg (B-499) omslagsetiketter som är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor, såsom tråd och kabel.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termisk överföring
  • Rekommenderas för inomhusbruk
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC; UL godkänd; CSA accepteras
  • Servicetemperatur på− 40 till 193 °F (− 40 till 90 °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL-erkänd, CSA-godkänd, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Frys, flytande kväve, autoklav
För användning med (utrustning) BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR60Plus, PR600P0s, IP
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-126-499-3
Antal per förpackning 3000 Sets / Roll
Kvantitet 3000/rulle
Form Rektangel med rundade hörn
Storlek 22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 12.70 mm (Dia)
Storlek (engelska) Panel 0.5 in H x 0.9 in W x 0.5 in Dia
Storlek (metrisk) panel 12.70 mm H x 22.86 mm W x 12.70 mm Dia
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (L x B) 0,5 x 0,9 tum.
Bredd (engelska) 0.9 in
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.7 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer THT-126-499-3