Läs mer
Brady™ Termisk överföringsflaska, centrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Produktkod. 11522935
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,9 tum.
1 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11522935
Brand: Brady™ 062357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk överföringsflaska, centrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter är gjorda av utskrivbart nylontyg och självlaminerande polyester för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim, bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL/Pass 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett för termisk överföringsskrivare
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation, rör, flaska
För användning med (utrustning) BBP ™81, BradyPrinter i5100, i7100 och PR Plus Series Etikettskrivare, IP™ Serieskrivare, THT 76 mm kärnskrivare
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-125-499-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek 0,5 x 0,9 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 0.5 in H x 0.9 in W
Storlek (metrisk) panel 12.70 mm H x 22.86 mm W
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.24 mm
Mått (LxB) 12.70 x 22.86 mm
Bredd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (metrisk) 22.86 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 12.70 mm
Alternativt artikelnummer THT-125-499-3