Läs mer
Brady™ Termisk överföringsflaska, centrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Produktkod. 10612434 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,9 tum.
1 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
10612434 1 tum 0,375 tum 1 rulle
11864145 0,5 tum 0,75 tum 1 rulle
11522935 0,9 tum. 0,5 tum 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10612434 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3695.00 SEK
    3498.86 SEK / 1 rullar
    Save 196.14 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Termisk överföringsflaska, centrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter är gjorda av utskrivbart nylontyg och självlaminerande polyester för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara etiketter för termiska överföringsskrivare.
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontyg (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° °F (-40 till 90° °C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim, god motståndskraft mot tryck, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid höga och låga temperaturer.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL/Pass 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, laboratorieidentifikation, PCR-rör
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 27.94 mm
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 2
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell THT-152-499-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek 0,375 x 1 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 0,375 i H x 1 i W
Storlek (metrisk) panel 9.53 mm H x 25.40 mm W
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 12.07 mm
Mått (L x B) 9.53 x 25.40 mm
Längd (engelska) 0.375 in.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 0,375 tum
Höjd (metrisk) 9.53 mm
Alternativt artikelnummer THT-152-499-3