Läs mer
Brady™ Termisk överföringsflaska, centrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter
Produktkod. 11864145
Change view
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,9 tum.
1 tum
Höjd (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) unitSize
11864145 0,5 tum 0,75 tum 1 rulle
11522935 0,9 tum. 0,5 tum 1 rulle
10612434 1 tum 0,375 tum 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11864145 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 030542
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termisk överföringsflaska, centrifug eller Eppendorf Tube™ Etiketter är gjorda av utskrivbart nylontyg och självlaminerande polyester för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara etiketter för termotransferskrivare.
  • RoHS-kompatibel med /2005 618 /EC MCV-tillägg till RoHS-direktivet 2002 95 //EC.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial (B-499) har ett permanent akryllim med en servicetemperatur på -40 till 193° F (-40 till 90° C) och rekommenderas för inomhusbruk.
  • Självlaminerande polyester (B-461) har ett permanent akryllim, bra tryckbeständighet mot fläckar, lösningsmedelsbeständighet och prestanda vid /hög lågtemperatur.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL/Pass 2002/95/EC
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Thermal Transfer Printer Etiketter - 3 tum. Kärna
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifiering, panelidentifiering, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81, IP300, IP600
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Inkluderar Rull med 10 000 etiketter
Etiketter per rad 4
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THT-68-499-10
Antal per förpackning 10000 Label(s) / Roll
Kvantitet 10,000 Pk.
Form Rektangel
Storlek 0,75 x 0,5 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 0.75 in H x 0.5 in W
Storlek (metrisk) panel 19.05 mm H x 12.70 mm W
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 21.59 mm
Mått (LxB) 19.05 x 12.70 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 19 mm
Alternativt artikelnummer THT-68-499-10