Läs mer
Brady™ Självlaminerande kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 11801012
Change view
Bredd (engelska):
2,2 tum
2,62 tum.
Höjd (engelska):
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Höjd (engelska) unitSize
11801012 2,2 tum 0,5 tum 1 rulle
10323060 2,62 tum. 0,6 tum 1 rulle
10031942 2,62 tum. 1 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11801012 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062359
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande kryogena polyesteretiketter för 1 till 8 ml injektionsflaskor.
  • Specialiserat: Klart överlaminat skyddar text och streckkoder på flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och objektglas från flytande kväve till autoklaver.
  • Hållbar: Etiketter tål lösningsmedel, fläckar och extrema temperaturer från -320 till 266 °F (-196 till 130 °C).
  • Lim: Tillverkad med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor som glas, rostfritt stål och koppar.
  • Certifieringar: RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Färg Genomskinligt, Vitt
Visa Consignment
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Centrifugerör, Eppendorf rör, laboratorieidentifikation, PCR-rör, rör, flaska
För användning med (utrustning) Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200 , Tagus T300, Thermal Transfer Printers, IP300, IP600, BBP81
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) 196 °C
Modell THT-127-461-3
Antal per förpackning 3000 Label(s) / Roll
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Storlek (engelska) 0,5 x 2,2 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 0.5 in H x 2.2 in W
Storlek (metrisk) panel 12.70 mm H x 55.88 mm W
Temperaturområde (engelska) -321 °F till +230 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (engelska) 0,0019 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (L x B) 2,2 tum H x 0,75 tum. W
Längd (engelska) 0.5 in.
Bredd (engelska) 2,2 tum
Bredd (metrisk) 55,88 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 0,75 tum
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 19.05 mm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12,70 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Alternativt artikelnummer THT-127-461-3