Läs mer
Brady™ Självlaminerande kryogena polyesteretiketter
Produktkod. 10596834
Change view
Färg:
Vitt, Genomskinligt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg unitSize
10596834 Vitt, Genomskinligt 1 rulle
1 options
Produktkod. 10596834 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062364
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande kryogena polyesteretiketter för 1 till 8 ml injektionsflaskor.
  • Specialiserat: Klar överlaminat skyddar text och streckkoder på flaskor, centrifugrör, provrör, sugrör och glasen från flytande kväve till autoklaver.
  • Hållbar: Etiketter tål lösningsmedel, smutsar och extrema temperaturer från -320 till 266 °F (-196 till 130 °C).
  • Lim: Tillverkat med ett permanent akryllim för tät limning på släta ytor som glas, rostfritt stål och koppar.
  • Certifieringar: RoHS-godkända enligt 2011/65/EU (godkänd 2015/863).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinligt
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation, rör, flaska
För användning med (utrustning) BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Inkluderar Rull med 3000 etiketter
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Modell THT-131-427-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek 25.40 mm (W) x 66.68 mm (H)
Storlek (engelska) 2,625 x 1 tum. (L x B)
Storlek (engelska) Panel 66.68 x 25.40 mm (L x W)
Storlek (metrisk) panel 66.68 mm H x 25.40 mm W
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (L x B) 66.68 x 25.40 mm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Höjd (engelska) 2,625 tum.
Höjd (engelska) Utskrivbart område 1 tum
Höjd (metrisk) 66.68 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 25.40 mm
Alternativt artikelnummer THT-131-427-3