Läs mer
Brady™ Termisk överföringsflaska Top Circle Etiketter
Produktkod. 10179572
Change view
Diameter (engelska):
0,375 tum
0,5 tum
Diameter (metrisk):
0,952 cm
1,27 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Diameter (metrisk) unitSize
10179572 0,5 tum 1,27 cm 1 rulle
11800725 0,375 tum 0,952 cm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179572 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 062376
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal Transfer Vial Top Circle Etiketter är nylontyg (B-499) omslagsetiketter som är mycket böjliga för att anpassa sig till hårt böjda ytor som tråd och kabel.
  • Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överförbart att skriva ut
  • Rekommenderas för inomhusbruk
  • RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG; UL-godkänd; CSA accepteras
  • Tjänstetemperatur på -40 till 193° °F (-40 till 90° °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Akryl, Permanent
Färg Vitt
Visa Leverans
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Laboratorieidentifikation, flaskans topp
För användning med (utrustning) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kärnskrivare, i7500
Horisontell upprepning (metrisk) 15.24 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) 90 °C
Modell THT-144-499-3
Antal per förpackning 3000 Etikett(er) / Roll
Kvantitet 3000/Pk.
Form Rund
Storlek 12,70 mm (Dia)
Storlek (engelska) Panel 0,5 i Dia
Storlek (metrisk) panel 12,70 mm diameter
Temperaturområde (engelska) 194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 0,0065 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Mått (L x B) 12,70 mm (dia)
Mått (L x B x H) 0,5 tum Diam
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 48.26 mm
Diameter (engelska) 0,5 tum
Diameter (metrisk) 1,27 cm
Alternativt artikelnummer THT-144-499-3