Beskrivning
- Mattvitt polyamidbelagt nylontygmaterial har ett permanent akryllim och är termiskt överförbart att skriva ut
- Rekommenderas för inomhusbruk
- RoHS i enlighet med 2005/618/EG:s MCV-ändring av RoHS-direktiv 2002/95/EG; UL-godkänd; CSA accepteras
- Tjänstetemperatur på -40 till 193° °F (-40 till 90° °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Vitt |
| Visa | Leverans |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Märka |
| Material | Nylon Trasa |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |